Magnesium chloride, anhydrous ≥98%, high purity
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
J364-100GEA 142 EUR
J364-100G J364-1KG J364-500G
Magnesium chloride, anhydrous ≥98%, high purity
Magnesium chloride
Formule: MgCl₂
Kookpunt: 1412 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 715 °C
Dichtheid: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011106
CAS nummer: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Order Now
Specification Test Results
Insolubles <0.2%
Moisture (KF) <2 %
Purity >98%