Magnesium chloride zS, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MQ200
8.14733.0100
8.14733.0500
8.14733.9050
8.14733.0100EA
43.1
EUR
8.14733.0100
8.14733.0500
8.14733.9050
Magnesium chloride zS, Sigma-Aldrich®
Magnesium chloride
Formule:
MgCl₂ MW: 95.21 g/mol Kookpunt: 1412 Smeltpunt: 715 Dichtheid: 2.32 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011106 CAS nummer: 7786-30-3 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 13,05684 |
Specification Test Results
Solubility | 542 g/l (20 °C) |
Melting Point | 712 °C |
Molar Mass | 95.22 g/mol |
Boiling Point | 1412 °C (1013 hPa) |
Density | 2.32 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|