Onafgewerkte deksels met vlakke flens, DURAN®
Leverancier: DWK Life Sciences
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
210373408 210374601
SCOT210373408EA 199 EUR
SCOT210373408 SCOT210374601
Onafgewerkte deksels met vlakke flens, DURAN®
Deksels Deksels voor reactievaten
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Without necks. For glass manipulators.