Pipetcontroller, S1
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9501 9511 9521 9531 9541
612-3983EA 400 EUR
612-3983 612-3984 612-3985 612-3986 612-3987
Pipetcontroller, S1
Pipetten Pipetvullers
S1-pipetcontroller combineert pipetteercomfort met hoge prestaties. Voor glazen en kunststof serologische pipetten van 1 tot 100 ml.
  • Lichtgewicht ergonomisch ontwerp; groot verlicht LCD-scherm
  • 8 verschillende snelheden voor zowel opzuigen als doseren, voor optimale controle over pipetteren
  • Aanpasbaar ID-gebied, vijf kleuropties voor eenvoudige herkenning van eigendom en/of taaktoewijzingen
  • Autoclaveerbare siliconenadapter
  • Robuuste lithium-ionbatterij met snel opladen (3 uur) en 15 uur continue werking
Filter Type: 0,45 UOM standard (Mfr partMore Product Information