Strontium nitrate ≥99.0% ACS
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 99.0% min
CAS No.: 10042-76-9
Molecular Formula: N2O6Sr
Formula Weight: 211.63
Physical Form: Crystalline
Density: 2.990
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 570°
Merck Reference: 14,8845
UN No.: 1507
MDL No.: MFCD00011248
Formule:
Sr(NO₃)₂ Kookpunt: 645 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 570 °C Dichtheid: 2,990 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011248 CAS nummer: 10042-76-9 EINECS: 233-131-9 UN: 1507 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,8845 |