Bariumperoxide 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
350410250 350415000 350410025
ACRO350410250EA 25.1 EUR
ACRO350410250 ACRO350415000 ACRO350410025
Bariumperoxide 95%
Bariumperoxide
Formule: BaO₂
Smeltpunt: 450 °C
Dichtheid: 4,96 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003454
CAS nummer: 1304-29-6
EINECS: 215-128-4
UN: 1449
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,01018
Order Now
Specification Test Results
Appearance Beige Powder
Titration Iodometric ≥94 %