Bariumperoxide
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
1.01740.1000 1.01740.9050
1.01740.1000EA 240 EUR
1.01740.1000 1.01740.9050
Bariumperoxide
Bariumperoxide
Formule: BaO₂
Smeltpunt: 450 °C
Dichtheid: 4,96 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003454
CAS nummer: 1304-29-6
EINECS: 215-128-4
UN: 1449
ADR: 5.1 (6.1),II
Merck Index: 12,01018