Calcium peroxide 65%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
CAS No.: 1305-79-9
Molecular Formula: CaO2
Formula Weight: 72.08
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1689
UN No.: 1457
MDL No.: MFCD00015988
Rubber stabilizer
Formule:
CaO₂ Smeltpunt: 692 °C Dichtheid: 2,919…2.921 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00015988 CAS nummer: 1305-79-9 EINECS: 215-139-4 UN: 1457 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,1689 |