3,4-Dihydro-2H-pyran 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
114781000 114785000
ACRO114781000EA 27.6 EUR
ACRO114781000 ACRO114785000
3,4-Dihydro-2H-pyran 99%
3,4-Dihydro-2H-pyran
Formule: C₅H₈O
Smeltpunt: –70 °C
Dichtheid: 0,92 g/cm³
Vlampunt: –9 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006558
CAS nummer: 110-87-2
EINECS: 203-810-4
UN: 2376
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4395 to 1.4435 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %