3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
MCI-186, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one, Edaravone
127460050
127461000
127465000
ACRO127460050EA
21
EUR
ACRO127460050
ACRO127461000
ACRO127465000
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one 99%
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Formule:
C₁₀H₁₀N₂O Kookpunt: 287 °C (265 mmHg) Smeltpunt: 127…131 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003138 CAS nummer: 89-25-8 EINECS: 201-891-0 |
Specification Test Results
Appearance | Yellow to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 127 to 131 °C |
HPLC | ≥98.5 % |
Water adsorption | ≥20 % (50% rH, 1 bar, 25 °C) |