1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene 98+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,3,4,6,7,8,9,10-Octahydropyrimido[1,2-a]azepine, DBU
160610250 160611000 160615000 160610025
ACRO160610250EA 44.4 EUR
ACRO160610250 ACRO160611000 ACRO160615000 ACRO160610025
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene 98+%
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Formule: C₉H₁₆N₂
MW: 152.24 g/mol
Kookpunt: 261 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –70 °C
Dichtheid: 1.019 g/cm³
Vlampunt: 116 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006930
CAS nummer: 6674-22-2
EINECS: 229-713-7
UN: 2922
ADR: 8 II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5210 to 1.5230 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.0 %