N,N'-Dimethyl-1,3-propanediamine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
N1,N3-Dimethylpropane-1,3-diamine, N,N′-Dimethyl-1,3-propanediamine
314830050
314830250
ACRO314830050EA
87.4
EUR
ACRO314830050
ACRO314830250
N,N'-Dimethyl-1,3-propanediamine 97%
N,N'-Dimethyl-1,3-propanediamine
Formule:
C₅H₁₄N₂ Kookpunt: 145 °C Dichtheid: 0,81 g/cm³ Vlampunt: 20 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008292 CAS nummer: 111-33-1 EINECS: 203-859-1 UN: 2733 ADR: 3,II |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4370 to 1.4410 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |