(Triisopropylsilyl)acetylene 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
368740050 368740250
ACRO368740050EA 104 EUR
ACRO368740050 ACRO368740250
(Triisopropylsilyl)acetylene 97%
(Triisopropylsilyl)acetylene
Formule: C₁₁H₂₂Si
Kookpunt: 50…52 °C (6 mmHg)
Vlampunt: 56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075452
CAS nummer: 89343-06-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4515 to 1.4535 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %