Pentaethylene glycol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A10133.09
A10133.18
A10133.30
A10133.09EA
124
EUR
A10133.09
A10133.18
A10133.30
Pentaethylene glycol ≥98%
Pentaethylene glycol
Purity: 98+%
CAS No.: 4792-15-8
Molecular Formula: H(OCH2CH2)5OH
Formula Weight: 238.28
Flash Point:
Formule:
C₁₀H₂₂O₆ Kookpunt: 338…340 °C Dichtheid: 1,126 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002878 CAS nummer: 4792-15-8 EINECS: 225-341-4 |