Methyl-6-chloronicotinate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A10396.06
A10396.14
A10396.06EA
48.3
EUR
A10396.06
A10396.14
Methyl-6-chloronicotinate ≥98%
Methyl-6-chloronicotinate
Purity: 98%
CAS No.: 73781-91-6
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Melting Point: 83-88°
Beilstein Reference: 128648
Formule:
C₇H₆ClNO₂ Smeltpunt: 83…88 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00023420 CAS nummer: 73781-91-6 |