(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A11530.03 A11530.06 A11530.14
A11530.03EA 44 EUR
A11530.03 A11530.06 A11530.14
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine 98%
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine
Purity: 98% CAS No.: 3850-30-4 Molecular Formula: C6H15N Formula Weight: 101.19 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008078
Formule: C₆H₁₅N
Dichtheid: 0,755
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008078
CAS nummer: 3850-30-4
EINECS: 223-353-4
ADR: 3,II
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable