1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoine, 1,3-Dichloro-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
A12718.0E A12718.22 A12718.36
A12718.0EEA 178 EUR
A12718.0E A12718.22 A12718.36
1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin ≥98%
1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoin
Purity: 98% CAS No.: 118-52-5 Molecular Formula: C5H6Cl2N2O2 Formula Weight: 197.02 Flash Point: 174°(345°F) Melting Point: 130-134° Beilstein Reference: 146013 Merck Reference: 14,3065 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00003190
Formule: C₅H₆Cl₂N₂O₂
Smeltpunt: 130…134 °C
Dichtheid: 1,500
Vlampunt: 174 °C (345 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003190
CAS nummer: 118-52-5
EINECS: 204-258-7
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,3065