2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A14360.03
A14360.06
A14360.14
A14360.03EA
30.7
EUR
A14360.03
A14360.06
A14360.14
2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde ≥98%
2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 17028-61-4
Molecular Formula: C8H7NO5
Formula Weight: 197.15
Melting Point: 138-142°
Beilstein Reference: 613271
Formule:
C₈H₇NO₅ Smeltpunt: 138…142 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00017033 CAS nummer: 17028-61-4 |