4H-3,1-Benzoxazine-2,4(1H)-dion ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1H-Benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
A14603.0E
A14603.22
A14603.36
A14603.0EEA
277
EUR
A14603.0E
A14603.22
A14603.36
4H-3,1-Benzoxazine-2,4(1H)-dion ≥97%
4H-3,1-Benzoxazine-2,4(1H)-dion
Purity: 97%
CAS No.: 118-48-9
Molecular Formula: C8H5NO3
Formula Weight: 163.13
Flash Point: 308°(586°F)
Melting Point: ca 237° dec.
Beilstein Reference: 136786
MDL No.: MFCD00006700
Formule:
C₈H₅NO₃ Dichtheid: 1,520 Vlampunt: 308 °C (586 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006700 CAS nummer: 118-48-9 EINECS: 204-255-0 |