Phenoxyacetamide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Phenoxyacetamide
A14934.06 A14934.14
A14934.06EA 33 EUR
A14934.06 A14934.14
Phenoxyacetamide ≥98%
Phenoxyacetamide
Purity: 98% CAS No.: 621-88-5 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Melting Point: 100-104° Beilstein Reference: 1941781
Formule: C₈H₉NO₂
Smeltpunt: 100…104 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017140
CAS nummer: 621-88-5
EINECS: 210-713-0