(4-Hydroxyphenyl)acetamide ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A15266.09
A15266.18
A15266.09EA
28.2
EUR
A15266.09
A15266.18
(4-Hydroxyphenyl)acetamide ≥99%
(4-Hydroxyphenyl)acetamide
Purity: 99%
CAS No.: 17194-82-0
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 173-175°
Beilstein Reference: 2085984
Formule:
C₈H₉NO₂ Smeltpunt: 173…175 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00017145 CAS nummer: 17194-82-0 EINECS: 241-235-0 |