1,1'-Ferrocenedicarboxylic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A16691.03 A16691.06 A16691.14
A16691.03EA 81.5 EUR
A16691.03 A16691.06 A16691.14
1,1'-Ferrocenedicarboxylic acid ≥98%
1,1'-Ferrocenedicarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 1293-87-4 Molecular Formula: C12H10FeO4 Formula Weight: 274.06 Odour: Odourless Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00001423
Formule: C₁₂H₁₀FeO₄
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001423
CAS nummer: 1293-87-4
EINECS: 215-068-9