N,N'-Dimethyl-1,3-propanediamine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: N1,N3-Dimethylpropane-1,3-diamine, N,N′-Dimethyl-1,3-propanediamine
A16901.22 A16901.06 A16901.14
A16901.22EA 1047 EUR
A16901.22 A16901.06 A16901.14
N,N'-Dimethyl-1,3-propanediamine 97%
N,N'-Dimethyl-1,3-propanediamine
Purity: 97% CAS No.: 111-33-1 Molecular Formula: CH3NH(CH2)3NHCH3 Formula Weight: 102.18 Flash Point: 32°(90°F) Odour: Amine-like Boiling Point: 143-146° UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00008292
Formule: C₅H₁₄N₂
Kookpunt: 143…146 °C
Dichtheid: 0,817
Vlampunt: 32 °C (90 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008292
CAS nummer: 111-33-1
EINECS: 203-859-1
ADR: 3,II