4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A17081.06
A17081.14
A17081.06EA
44.3
EUR
A17081.06
A17081.14
4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyde ≥98%
4-Methoxy-3-nitrobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 31680-08-7
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 97-100°
MDL No.: MFCD00126498
Formule:
C₈H₇NO₄ Smeltpunt: 97…100 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00126498 CAS nummer: 31680-08-7 |