Sodium-2,4-dinitrobenzenesulphonate 97
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,4-Dinitrobenzenesulphonic acid sodium salt
A18493.06 A18493.14
A18493.06EA 21.4 EUR
A18493.06 A18493.14
Sodium-2,4-dinitrobenzenesulphonate 97
Sodium-2,4-dinitrobenzenesulphonate
Purity: 97% CAS No.: 885-62-1 Molecular Formula: C6H3N2NaO7S Formula Weight: 270.15 Beilstein Reference: 6676807 MDL No.: MFCD00007471
Formule: C₆H₃N₂NaO₇S
MW: 270.15 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007471
CAS nummer: 885-62-1
EINECS: 212-943-7