Ethyl 2-chloronicotinate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 2-chloropyridine-3-carboxylate, Ethyl 2-Chloro-3-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-chloronicotinate
B20359.09 B20359.18
B20359.09EA 55.6 EUR
B20359.09 B20359.18
Ethyl 2-chloronicotinate ≥98%
Ethyl-2-chloronicotinate
Purity: 98% CAS No.: 1452-94-4 Molecular Formula: C8H8ClNO2 Formula Weight: 185.61 MDL No.: MFCD00674129
Formule: C₈H₈ClNO₂
MW: 185.61 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00674129
CAS nummer: 1452-94-4