1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5(4H)-one
B20478.03
B20478.06
B20478.14
B20478.03EA
28.6
EUR
B20478.03
B20478.06
B20478.14
1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one ≥98%
1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-2-pyrazolin-5-one
Purity: 98%
CAS No.: 321-07-3
Molecular Formula: C10H7F3N2O
Formula Weight: 228.18
Melting Point: 191-195°
Beilstein Reference: 655085
Formule:
C₁₀H₇F₃N₂O Smeltpunt: 191…195 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051655 CAS nummer: 321-07-3 |