Methyl-5-bromonicotinate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B20908.06 B20908.14
B20908.06EA 54.1 EUR
B20908.06 B20908.14
Methyl-5-bromonicotinate ≥97%
Methyl-5-bromonicotinate
Purity: 97% CAS No.: 29681-44-5 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.04 Melting Point: 96-98° MDL No.: MFCD00173668
Formule: C₇H₆BrNO₂
Smeltpunt: 96…98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173668
CAS nummer: 29681-44-5