5-Bromopicolinic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromopyridine-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid
B25675.06 B25675.14
B25675.06EA 74.1 EUR
B25675.06 B25675.14
5-Bromopicolinic acid ≥98%
5-Bromopicolinic acid
Purity: 98% CAS No.: 30766-11-1 Molecular Formula: C6H4B2NO2 Formula Weight: 202.01 Melting Point: 173-175° MDL No.: MFCD00234149
Formule: C₆H₄BrNO₂
MW: 202.01 g/mol
Smeltpunt: 173…175 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234149
CAS nummer: 30766-11-1