(±)-4-Chlorostyrene oxide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H26516.06 H26516.14
H26516.06EA 87.3 EUR
H26516.06 H26516.14
(±)-4-Chlorostyrene oxide ≥98%
(±)-4-Chlorostyrene oxide
Purity: 98% CAS No.: 2788-86-5 Molecular Formula: C8H7ClO Formula Weight: 154.59 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.5520 Boiling Point: 230° MDL No.: MFCD00956179
Formule: C₈H₇ClO
Kookpunt: 230 °C
Dichtheid: 1,283
Vlampunt: >100 °C (212 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00956179
CAS nummer: 2788-86-5