2,6-Dichloro-3-pyridineboronic acid 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Dichloropyridin-3-ylboronic acid, 2,6-Dichloropyridine-3-boronic acid
H27406.MD H27406.03
H27406.MDEA 80.8 EUR
H27406.MD H27406.03
2,6-Dichloro-3-pyridineboronic acid 95%
2,6-Dichloro-3-pyridineboronic acid
Purity: 95% CAS No.: 148493-34-9 Molecular Formula: C5H4BCl2NO2 Formula Weight: 191.81 MDL No.: MFCD03094989
Formule: C₅H₄BCl₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094989
CAS nummer: 148493-34-9