5-Aminopicolinic acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H27589.06
H27589.03
H27589.06EA
380
EUR
H27589.06
H27589.03
5-Aminopicolinic acid 98%
5-Aminopicolinic acid
Purity: 98%
CAS No.: 24242-20-4
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Odour: Odourless
Melting Point: 217-219°
MDL No.: MFCD02684600
Formule:
C₆H₆N₂O₂ Smeltpunt: 217…219 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02684600 CAS nummer: 24242-20-4 |