3-Aminoisonicotinic acid 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H28714.06
H28714.03
H28714.06EA
665
EUR
H28714.06
H28714.03
3-Aminoisonicotinic acid 95%
3-Aminoisonicotinic acid
Purity: 95%
CAS No.: 7579-20-6
Molecular Formula: C6H6N2O2
Formula Weight: 138.13
Melting Point: ca 280° dec.
MDL No.: MFCD00137840
Formule:
C₆H₆N₂O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00137840 CAS nummer: 7579-20-6 |