4-Chloropicolinic acid ≥94%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H32301.03
H32301.09
H32301.03EA
51.9
EUR
H32301.03
H32301.09
4-Chloropicolinic acid ≥94%
4-Chloropicolinic acid
Purity: 94%
CAS No.: 5470-22-4
Molecular Formula: C6H4ClNO2
Formula Weight: 157.56
Melting Point: ca 180° dec.
MDL No.: MFCD00191400
Formule:
C₆H₄ClNO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00191400 CAS nummer: 5470-22-4 |