4-Hydroxypicolinic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H34262.03
H34262.MD
H34262.03EA
143
EUR
H34262.03
H34262.MD
4-Hydroxypicolinic acid ≥97%
4-Hydroxypicolinic acid
Purity: 97%
CAS No.: 22468-26-4
Molecular Formula: C6H5NO3
Formula Weight: 139.11
Melting Point: ca 280° dec.
MDL No.: MFCD00521155
Formule:
C₆H₅NO₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00521155 CAS nummer: 22468-26-4 |