Ethyl-2-bromonicotinate 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H52335.MD
H52335.03
H52335.MDEA
91.3
EUR
H52335.MD
H52335.03
Ethyl-2-bromonicotinate 96%
Ethyl-2-bromonicotinate
Purity: 96%
CAS No.: 53087-78-8
Molecular Formula: C8H8BrNO2
Formula Weight: 230.07
MDL No.: MFCD04113825
Formule:
C₈H₈BrNO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD11506200 CAS nummer: 53087-78-8 |