1-Iodo-2-(trimethylsilyl)acetylene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H53375.03 H53375.06 H53375.14
H53375.03EA 45.1 EUR
H53375.03 H53375.06 H53375.14
1-Iodo-2-(trimethylsilyl)acetylene ≥97%
1-Iodo-2-(trimethylsilyl)acetylene
Purity: 97% CAS No.: 18163-47-8 Molecular Formula: C5H9ISi Formula Weight: 224.12 Flash Point: 48°(118°F) Refractive Index: 1.5110 Boiling Point: 130° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00274201
Formule: C₅H₉ISi
Kookpunt: 130 °C
Dichtheid: 1,46
Vlampunt: 48 °C (118 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00274201
CAS nummer: 18163-47-8
ADR: 3,III