(Triisopropylsilyl)acetylene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Ethynyltriisopropylsilane
H53405.06
H53405.14
H53405.06EA
97
EUR
H53405.06
H53405.14
(Triisopropylsilyl)acetylene ≥97%
(Triisopropylsilyl)acetylene
Purity: 97%
CAS No.: 89343-06-6
Molecular Formula: C11H22Si
Formula Weight: 182.38
Flash Point: 56°(133°F)
Refractive Index: 1.4527
Boiling Point: 50-52°/0.6mm
Beilstein Reference: 3536241
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00075452
Formule:
C₁₁H₂₂Si MW: 182.38 g/mol Kookpunt: 50…52 °C (0.6 mmHg) Dichtheid: 0.813 Vlampunt: 56 °C (133 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00075452 CAS nummer: 89343-06-6 ADR: 3 III |