Hexaethylene glycol 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L02161.06
L02161.14
L02161.06EA
67.8
EUR
L02161.06
L02161.14
Hexaethylene glycol 96%
Hexaethylene glycol
Purity: 96%
CAS No.: 2615-15-8
Molecular Formula: H(OCH2CH2)6OH
Formula Weight: 282.33
Flash Point:
Formule:
C₁₂H₂₆O₇ Kookpunt: 216…217 °C (4 mmHg) Smeltpunt: 5…7 °C Dichtheid: 1,123 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002877 CAS nummer: 2615-15-8 EINECS: 220-045-1 |