5,5-Dimethylhydantoin ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L03388.22
L03388.36
L03388.22EA
25.2
EUR
L03388.22
L03388.36
5,5-Dimethylhydantoin ≥97%
5,5-Dimethylhydantoin
Purity: 97%
CAS No.: 77-71-4
Molecular Formula: C5H8N2O2
Formula Weight: 128.13
Flash Point: 193°(379°F)
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 2827
MDL No.: MFCD00005266
Formule:
C₅H₈N₂O₂ Smeltpunt: 174…178 °C Vlampunt: 193 °C (379 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005266 CAS nummer: 77-71-4 EINECS: 201-051-3 |