2-Mercapto-2-thiazoline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L04924.22
L04924.36
L04924.22EA
37.4
EUR
L04924.22
L04924.36
2-Mercapto-2-thiazoline ≥98%
2-Mercapto-2-thiazoline
Purity: 98+%
CAS No.: 96-53-7
Molecular Formula: C3H5NS2
Formula Weight: 119.21
Melting Point: 103-107°
Beilstein Reference: 106332
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00126013
Formule:
C₃H₅NS₂ Smeltpunt: 103…107 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00126013 CAS nummer: 96-53-7 EINECS: 202-512-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |