3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L07250.03 L07250.06
L07250.03EA 49.8 EUR
L07250.03 L07250.06
3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazole ≥98%
3-Methyl-4-phenyl-1H-pyrazole
Purity: 98% CAS No.: 13788-84-6 Molecular Formula: C10H10N2 Formula Weight: 158.20 Melting Point: 140-144° Beilstein Reference: 3330
Formule: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158.2 g/mol
Smeltpunt: 140…144 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051752
CAS nummer: 13788-84-6