Methyl-2-methylnicotinate 97
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: methyl 2-methylpyridine-3-carboxylate, Methyl 2-methylnicotinate
L09074.06 L09074.14
L09074.06EA 77.2 EUR
L09074.06 L09074.14
Methyl-2-methylnicotinate 97
Methyl-2-methylnicotinate
Purity: 97% CAS No.: 65719-09-7 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.17 Refractive Index: 1.5165 Boiling Point: 102-104°/10mm MDL No.: MFCD00051961
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Kookpunt: 102…104 °C (10 mmHg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051961
CAS nummer: 65719-09-7