Cyclohexene-1-carbonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1-Cyclohexene-1-carbonitrile, Cyclohex-1-enecarbonitrile
L10284.09
L10284.04
L10284.09EA
178
EUR
L10284.09
L10284.04
Cyclohexene-1-carbonitrile ≥98%
Cyclohexene-1-carbonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 1855-63-6
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4820
Boiling Point: 85-88°/17mm
Beilstein Reference: 385837
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00013772
Formule:
C₇H₉N Kookpunt: 85…88 °C (17 mmHg) Dichtheid: 0,947 Vlampunt: 83 °C (181 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013772 CAS nummer: 1855-63-6 EINECS: 217-454-2 UN: 3276 ADR: 6.1,III |