(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L11634.22
L11634.36
L11634.22EA
33.6
EUR
L11634.22
L11634.36
(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether ≥97%
(±)-Allyl-2,3-epoxypropyl ether
Purity: 97%
CAS No.: 106-92-3
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.15
Flash Point: 47°(134°F)
Refractive Index: 1.4350
Odour: Ether-like
Melting Point: -100°
Boiling Point: 50-51°/15mm
Beilstein Reference: 105871
UN No.: 2219
MDL No.: MFCD00005143
Formule:
C₆H₁₀O₂ Kookpunt: 50…51 °C (15 mmHg) Smeltpunt: –100 °C Dichtheid: 0,967 Vlampunt: 47 °C (134 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005143 CAS nummer: 106-92-3 EINECS: 203-442-4 UN: 2219 ADR: 3,III |