Butaandioldiglycidylether 96%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 96%
CAS No.: 2425-79-8
Molecular Formula: C10H18O4
Formula Weight: 202.25
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.4550
Boiling Point: 157-158°/11mm
Beilstein Reference: 115238
MDL No.: MFCD00005146
Formule:
C₁₀H₁₈O₄ Kookpunt: 157…158 °C (11 mmHg) Dichtheid: 1,049 Vlampunt: 140 °C (284 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005146 CAS nummer: 2425-79-8 EINECS: 219-371-7 |