4-Methyl-3-nitrobenzaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L13454.03 L13454.06 L13454.14
L13454.03EA 31.8 EUR
L13454.03 L13454.06 L13454.14
4-Methyl-3-nitrobenzaldehyde ≥98%
4-Methyl-3-nitrobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 31680-07-6 Molecular Formula: C8H7NO3 Formula Weight: 165.15 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 44-48° Beilstein Reference: 1637706 MDL No.: MFCD00017011
Formule: C₈H₇NO₃
Smeltpunt: 44…48 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017011
CAS nummer: 31680-07-6
EINECS: 250-760-4