(S)-(-)-Hydroxypyrrolidine 99%, ee 99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99%
CAS No.: 100243-39-8
Molecular Formula: C4H9NO
Formula Weight: 87.12
Flash Point:
Formule:
C₄H₉NO Kookpunt: 108…110 °C (8 mmHg) Smeltpunt: 15 °C Dichtheid: 1,048 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00192426 CAS nummer: 100243-39-8 |