(R)-(+)-Hydroxypyrrolidine 99%, ee 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L19499.03
L19499.06
L19499.03EA
54.4
EUR
L19499.03
L19499.06
(R)-(+)-Hydroxypyrrolidine 99%, ee 99%
(R)-(+)-Hydroxypyrrolidine
Purity: 99%
CAS No.: 2799-21-5
Molecular Formula: C4H9NO
Formula Weight: 87.12
Flash Point:
Formule:
C₄H₉NO Kookpunt: 108…110 °C (8 mmHg) Smeltpunt: 15 °C Dichtheid: 1,048 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00145220 CAS nummer: 2799-21-5 |