(R)-(-)-2-Chloromandelic acid ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
L19586.03 L19586.06 L19586.14
L19586.03EA 24.8 EUR
L19586.03 L19586.06 L19586.14
(R)-(-)-2-Chloromandelic acid ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(R)-(-)-2-Chloromandelic acid
Purity: 99+% CAS No.: 52950-18-2 Molecular Formula: C8H7ClO3 Formula Weight: 186.60 Melting Point: 119-121° Beilstein Reference: 2693370
Formule: C₈H₇ClO₃
Smeltpunt: 119…121 °C
Dichtheid: 1,48
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00798429
CAS nummer: 52950-18-2
EINECS: 444-040-0